Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flasque en verre à fond plat
Description
- Fioles en verre à fond plat avec un NS 29/32 joint
- Disponible en capacités de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3
- Conforme à la norme DIN/ISO 4797 et USP aux normes
- Comporte une impression en blanc
- Résistance aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type de produit | Flacon |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Non |
| Mouth Style | Joint |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Plat |