Learn More
Agencinox™ Boîtes en acier inoxydable à fond plat
Code produit 11756533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11756533 100 ml 1 pièce
11766533 250 ml 1 pièce
11746533 60 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11756533 Fournisseur Agencinox™ Code fournisseur 308
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes dans les services de décontamination, les salles d’opération, la chirurgie, les cliniques et la santé. Les boîtes en acier inox à fond plat Agencinox™ sont idéales pour contenir des pansements et d’autres articles nécessaires aux
  • Bols à fond plat en acier inoxydable
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type Bol
Hauteur (métrique) 40 mm
Diamètre (métrique) 80 mm