Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai à fond plat
Code produit 10277241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
∼15 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10277241 ∼15 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10277241 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42779065
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre sodocalcique transparent.
  • Fond plat
  • Sans rebord
  • Paroi épaisse, épaisseur d'environ 1 mm
  • Diamètre d'environ 15 mm
  • Longueur d'environ 65 mm
  • Fournis en paquets de 100
Spécification
Couleur Transparent
Longueur (métrique) ∼65 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100/Pk.
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) ∼15 mm
Type de produit Tube à centrifuger