Learn More
- Home
- Products
- Boîtes
- Boîtes de congélation et cryogéniques
- Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Code produit 15306548 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Violet
Capacité:
16 (Tubes de 50 ml)
25 (Tubes de 5 ml)
36 (Tubes de 15 ml)
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
Tubes 144 × 0.2 ml
Tubes 81 × 0.5 ml
Matrice de tubes:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Dimensions (L x l x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Conditionnement:
10 pièces
23 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Capacité | Matrice de tubes | Dimensions (L x l x H) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15306548 | Naturel | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15396528 | Bleu | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15306538 | Rouge | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15316538 | Violet | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15316528 | Naturel | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15326528 | Bleu | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15336528 | Rouge | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15346528 | Violet | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15356528 | Naturel | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15366528 | Bleu | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15376528 | Rouge | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15386528 | Violet | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15326538 | Naturel | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15336538 | Bleu | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15346538 | Rouge | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15356538 | Violet | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15366538 | Naturel | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15376538 | Bleu | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15386538 | Rouge | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15396538 | Violet | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15326548 | Rouge | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15316548 | Bleu | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15336548 | Violet | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Code produit
15306548
-
209.10€
78.43€ / 10 pièces
Économisez 130.67€
62% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
78.42 EUR valable jusqu'au 2026-11-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28029" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28029" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
- Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
- Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
- Montage facile
- En polypropylène ondulé
- Plus résistantes que les boîtes en carton
- Insensible à l’humidité
- Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Boîte pour congélateur |
| Capacité | 16 (Tubes de 50 ml) |
| Comprend | Couvercle et diviseurs |
| Quantité | 10/boîte |
| Matrice de tubes | 4 x 4 |
| Dimensions (L x l x H) | 145 x 147 x 120 mm |
| Longueur (métrique) | 145 mm |
| Largeur (métrique) | 147 mm |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) du puits | 31,6 mm |
| Poids (métrique) | 1,4 kg |
| Afficher plus Afficher moins |