Learn More
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Code produit 15356528 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Violet
Capacité:
16 (Tubes de 50 ml)
25 (Tubes de 5 ml)
36 (Tubes de 15 ml)
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
Tubes 144 × 0.2 ml
Tubes 144 × 0.2 ml
Tubes 81 × 0.5 ml
Tubes 81 x 0.5 ml
Tubes 81 × 0.5 ml
Matrice de tubes:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Dimensions (L x l x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Conditionnement:
10 pièces
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Matrice de tubes Dimensions (L x l x H) unitSize
15356528 Naturel Tubes 81 × 0.5 ml 9 x 9 133 x 130 x 42 mm 10 pièces
15396528 Bleu 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm 10 pièces
15306538 Rouge 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm 10 pièces
15316538 Violet 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm 10 pièces
15316528 Naturel Tubes 144 × 0.2 ml 12 x 12 133 x 130 x 30 mm 10 pièces
15326528 Bleu Tubes 144 × 0.2 ml 12 x 12 133 x 130 x 30 mm 10 pièces
15336528 Rouge Tubes 144 × 0.2 ml 12 x 12 133 x 130 x 30 mm 10 pièces
15346528 Violet Tubes 144 × 0.2 ml 12 x 12 133 x 130 x 30 mm 10 pièces
15366528 Bleu Tubes 81 × 0.5 ml 9 x 9 133 x 130 x 42 mm 10 pièces
15376528 Rouge Tubes 81 x 0.5 ml 9 x 9 133 x 130 x 42 mm 10 pièces
15386528 Violet Tubes 81 × 0.5 ml 9 x 9 133 x 130 x 42 mm 10 pièces
15326538 Naturel 25 (Tubes de 5 ml) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm 10 pièces
15336538 Bleu 25 (Tubes de 5 ml) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm 10 pièces
15346538 Rouge 25 (Tubes de 5 ml) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm 10 pièces
15356538 Violet 25 (Tubes de 5 ml) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm 10 pièces
15366538 Naturel 36 (Tubes de 15 ml) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
15376538 Bleu 36 (Tubes de 15 ml) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
15386538 Rouge 36 (Tubes de 15 ml) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
15396538 Violet 36 (Tubes de 15 ml) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
15306548 Naturel 16 (Tubes de 50 ml) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
15326548 Rouge 16 (Tubes de 50 ml) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
15316548 Bleu 16 (Tubes de 50 ml) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
15336548 Violet 16 (Tubes de 50 ml) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 15356528
Elles ont une durée de vie plus longue que les alternatives en carton tout en réduisant les risques de formation de moisissure. Les boîtes de congélation plates Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.
  • Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
  • Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
  • Montage facile
  • En polypropylène ondulé
  • Plus résistantes que les boîtes en carton
  • Insensible à l’humidité
  • Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
  • Séparateurs fournis avec les boîtes
  • Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Spécification
Type de bouchon Couvercle
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Type Boîte pour congélateur
Capacité Tubes 81 × 0.5 ml
Comprend Couvercle et diviseurs
Quantité 10/boîte
Matrice de tubes 9 x 9
Dimensions (L x l x H) 133 x 130 x 42 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Hauteur (métrique) 42 mm
Diamètre (métrique) du puits 12 mm
Poids (métrique) 0,77 kg