Learn More
- Home
- Products
- Boîtes
- Boîtes de congélation et cryogéniques
- Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Code produit 15366538 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Violet
Capacité:
16 (Tubes de 50 ml)
25 (Tubes de 5 ml)
36 (Tubes de 15 ml)
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
Tubes 144 × 0.2 ml
Tubes 81 × 0.5 ml
Matrice de tubes:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Dimensions (L x l x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Conditionnement:
10 pièces
23 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Capacité | Matrice de tubes | Dimensions (L x l x H) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15366538 | Naturel | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15396528 | Bleu | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15306538 | Rouge | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15316538 | Violet | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15316528 | Naturel | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15326528 | Bleu | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15336528 | Rouge | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15346528 | Violet | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15356528 | Naturel | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15366528 | Bleu | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15376528 | Rouge | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15386528 | Violet | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15326538 | Naturel | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15336538 | Bleu | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15346538 | Rouge | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15356538 | Violet | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15376538 | Bleu | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15386538 | Rouge | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15396538 | Violet | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15306548 | Naturel | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15326548 | Rouge | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15316548 | Bleu | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15336548 | Violet | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Code produit
15366538
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Utilisez le code promo 28038
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
97.89 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
- Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
- Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
- Montage facile
- En polypropylène ondulé
- Plus résistantes que les boîtes en carton
- Insensible à l’humidité
- Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Boîte pour congélateur |
| Capacité | 36 (Tubes de 15 ml) |
| Comprend | Couvercle et diviseurs |
| Quantité | 10/boîte |
| Matrice de tubes | 6 x 6 |
| Dimensions (L x l x H) | 145 x 147 x 120 mm |
| Longueur (métrique) | 145 mm |
| Largeur (métrique) | 147 mm |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) du puits | 19,8 mm |
| Poids (métrique) | 1,54 kg |
| Afficher plus Afficher moins |