Learn More
- Home
- Products
- Boîtes
- Boîtes de congélation et cryogéniques
- Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Code produit 15396528 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Violet
Capacité:
16 (Tubes de 50 ml)
25 (Tubes de 5 ml)
36 (Tubes de 15 ml)
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
Tubes 144 × 0.2 ml
Tubes 81 × 0.5 ml
Matrice de tubes:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Dimensions (L x l x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Packungsgröße:
10 pièces
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Couleur | Capacité | Matrice de tubes | Dimensions (L x l x H) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15396528 | Bleu | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15306538 | Rouge | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15316538 | Violet | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | 10 pièces |
| 15316528 | Naturel | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15326528 | Bleu | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15336528 | Rouge | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15346528 | Violet | Tubes 144 × 0.2 ml | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | 10 pièces |
| 15356528 | Naturel | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15366528 | Bleu | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15376528 | Rouge | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15386528 | Violet | Tubes 81 × 0.5 ml | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | 10 pièces |
| 15326538 | Naturel | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15336538 | Bleu | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15346538 | Rouge | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15356538 | Violet | 25 (Tubes de 5 ml) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | 10 pièces |
| 15366538 | Naturel | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15376538 | Bleu | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15386538 | Rouge | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15396538 | Violet | 36 (Tubes de 15 ml) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15306548 | Naturel | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15326548 | Rouge | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15316548 | Bleu | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
| 15336548 | Violet | 16 (Tubes de 50 ml) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Artikelnummer.
15396528
-
52.95€
38.39€ / 10 pièces
Économisez 14.56€
27% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
- Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
- Montage facile
- En polypropylène ondulé
- Plus résistantes que les boîtes en carton
- Insensible à l’humidité
- Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Spezifikation
Spezifikation
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte pour congélateur |
| Capacité | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) |
| Comprend | Couvercle et diviseurs |
| Quantité | 10/boîte |
| Matrice de tubes | 9 x 9 |
| Dimensions (L x l x H) | 133 x 133 x 51 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Diamètre (métrique) du puits | 12 mm |
| Poids (métrique) | 0,94 kg |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?