Learn More
Tork Distributeur sur pied W1
Code produit 30243717 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu translucide
Red, Smoke
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243717 Red, Smoke 1 pièce
12827880 Bleu translucide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243717 Fournisseur Tork Code fournisseur 652008
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Tork Le distributeur sur pied Performance est conçu pour la sécurité et la stabilité grâce à son système de prédécoupe fiable et son chargement facile.
  • Idéal pour un flux de travail varié : vous pouvez placer notre distributeur mobile où vous le souhaitez.
  • Réduisez les coûts de maintenance grâce à notre support haute capacité conçu pour un remplissage et un réapprovisionnement faciles.
  • Gagnez un temps précieux en ajoutant un porte-sac poubelle assorti au support.
  • Compatible avec une variété de Tork Papiers d'essuyage et chiffons de nettoyage, pour que vous puissiez choisir le produit adapté à votre espace de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de lingettes sur support au sol
Couleur Red, Smoke
Alternate Part Number 7322540430578
Longueur (métrique) 64.6 cm
Largeur (métrique) 53 cm
Hauteur (métrique) 100.6 cm
Capacité Lingettes
Matériau Métal, plastique
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Charge avant avec ouverture
Modèle Performances