Learn More
Kartell™ Indicateur de débit à bille
Code produit 11318773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de débit:
50°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de débit Conditionnement
11318773 50°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11318773 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0053800
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La méthode idéale pour surveiller la direction, le débit et la couleur d’un liquide. L’indicateur de débit à bille Kartell™ peut être utilisé horizontalement ou verticalement, et la vitesse de la bille est proportionnelle au débit.
  • Pour un débit de liquide à partir de 50 ml/min en position horizontale
  • Pour un débit de liquide à partir de 140 ml/min en position verticale
  • Débit d’air minimal de 3 L/min à l’horizontale
  • Débit d’air minimal de 8 L/min à la verticale
  • Vitesse de rotation de la bille proportionnelle au débit
  • Ne pas utiliser avec des liquides corrosifs ou à plus de 50°C
  • Le raccord a un dia. ext. de 6,5 à 10 mm
Spécification
Type Indicateur de débit à bille
Gamme de débit 50°ml/min.
À utiliser avec (application) Pour un débit de liquide à partir de 50 ml/min en position horizontale et 140 ml/min en position verticale
Hauteur (métrique) 57 mm
Longueur (métrique) 102 mm