Learn More
Cytiva Boucles d’échantillonnage
Code produit 11340042 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
11340042 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11340042 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18116124
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Boucles d’échantillonnage équipées de tubulures en FEP. Les boucles d’échantillonnage Cytiva sont fournies avec des ferrules et des raccords union.
  • Dia. int. de la tubulure 1,6 mm (0,063 pouce) dia. ext. 1/8 po équipées d’un écrou 5/16 po mâle et de ferrules
  • 2 raccords union UNF 5/16 po femelle-1/16 po mâle fournis avec la boucle d’échantillonnage
  • Fluoroéthane propène (FEP)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 ml