Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de polyuréthane blanc
Code produit 11512563 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
38 mm
50 mm
Dimensions:
25 × 50 mm
38 × 50 mm
50 × 50 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Dimensions Conditionnement
11512563 38 mm 38 × 50 mm 100 pièces
11522563 50 mm 50 × 50 mm 100 pièces
11502563 25 mm 25 × 50 mm 100 pièces
10214534 25 mm 25 × 50 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11512563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.84€
    9.66€ / 100 pièces
    Économisez 12.18€
    55% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisés comme méthode alternative pratique pour fermer les flacons de milieux stériles plutôt que les bouchons en coton.
  • Utilisés pour des applications de microbiologie
  • Lors du stockage des milieux, il est préférable de couvrir les bouchons avec une feuille de métal afin d’éviter toute contamination par la poussière lors de l’élimination
  • Le rétrécissement se produira après une utilisation continue après l’autoclavage, mais cela dépend uniquement de l’application
  • Afin d’éliminer la possibilité d’obstruer le flux d’air dans le récipient de milieux, veillez à ne pas obstruer les bouchons sur le raccord
Spécification
Diamètre (métrique) 38 mm
À utiliser avec (application) Microbiologie
Longueur (métrique) 50 mm
Quantité 100/boîte
Dimensions 38 × 50 mm
Couleur Blanc
Matériau Mousse de PUR
Type de produit Bouchon d’obturation