Learn More
Cole-Parmer™ Brosse à verrerie courte à embout mousse
Product Code. 15798619 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
13 po
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (impériale) Unit Size
15798619 13 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15798619 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 8455214
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Brosse à verrerie courte à embout mousse, excellente pour tous les flacons à col large, de culture, à graduation volumétrique ou de filtration et de nombreux autres types de fioles, bidons et cylindres.Les brosses sont robustes, mais non abrasives, et résistent au lave-vaisselle.Elle fonctionne aussi bien pour les flacons en plastique que pour les flacons en verre.À utiliser avec de l’eau chaude.Aucun détergent nécessaire.
  • Poignées larges et plates ergonomiques, pour faciliter la rotation de la brosse
  • Poils en polypropylène et mousse, poignée en plastique et fil métallique
  • Non abrasif
  • Aucun détergent nécessaire
  • Résistance au lave-vaisselle
Specifications
Matériau de la poignée Fil, plastique
À utiliser avec (application) Nettoyage des flacons en verre et en plastique, des flacons pour cultures, des fioles jaugées, des flacons de filtration, etc., des bidons et des bouteilles
Longueur (impériale) 13 po
Longueur (impériale) de la poignée 13 in
Largeur (impériale) des poils 2 in