Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Serviettes pliées
Code produit 10771283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25 x 21 cm
Épaisseur:
2 plis
Conditionnement:
3200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur Conditionnement
10771283 25 x 21 cm 2 plis 3200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10771283 Fournisseur ZVG Zellstoff Vertrieb™ Code fournisseur 1542204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.50€
    34.49€ / 3200 pièces
    Économisez 8.01€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les serviettes pliées ZVG Zellstoff Vertrieb™ en format à 2 ou 3 plis.Elles sont également disponibles en différentes tailles, quantités et couleurs.
  • Système de papier essuie-tout ZetPour™I
  • Plusieurs couleurs disponibles
  • Différentes épaisseurs
Spécification
Type de produit Serviette pliée
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (métrique) 21 cm
Matériau Papier
Dimensions (L x l) 25 x 21 cm
Épaisseur 2 plis
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.