Learn More
Slice™ Couteau utilitaire pliable
Code produit 16473639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16473639 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16473639 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10562
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couteau utilitaire pliable Slice™ est un couteau à usage intensif avec lame Finger-Friendly™ qui est sans danger et coupe efficacement.
  • Le couteau utilitaire à usage intensif associe solidité et sécurité
  • Dispose d’une lame aiguisée Finger-Friendly™unique à Slice™, ce qui signifie qu’il est sans danger tout en coupant les matériaux efficacement.
  • Boucle de doigt confortable pour des coupes sûres et contrôlées
  • Changement de lame sans outil
  • Verrouillage à déclenchement rapide
  • Comprend un clip de ceinture
  • Livré avec une lame de sécurité à pointe arrondie, mais compatible avec une lame à pointe pointue en option.
  • Les lames sont chimiquement inertes, non magnétiques, non conductrices et ne rouillent jamais.
  • Type de lame installé : Pointe arrondie
  • Poignée en métal durable
  • Conception ambidextre
  • Moins de changements de lame réduisent les blessures et les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Lame 100 pour cent oxyde de zirconium
  • Lames compatibles : 10526, 10528
  • Changement de lame sans outil
Spécification
Type de produit Couteau utilitaire
À utiliser avec (équipement) Lame 10526, 10528
Longueur (impériale) 4,33 in
Longueur (métrique) 110 mm
Matériau Acier au carbone, aluminium, polyamide, acier inoxydable, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe industrielle
Comprend 1 lame en céramique à pointe arrondie 10526
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 5,91 oz.
Poids (métrique) 167,5 g
Largeur (impériale) 1,30 in
Largeur (métrique) 33 mm