Learn More
Gilac™ Palette certifiée pour contact alimentaire
Code produit 17958551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1 200 x 120 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17958551 600 x 400 x 120 mm 1 pièce
17918571 800 x 1 200 x 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17958551 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G052262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.91€
    106.52€ / 1 pièces
    Économisez 53.39€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La palette certifiée pour le contact alimentaire est idéale pour équiper les chambres froides des zones de préparation.
  • Palette en plastique certifiée pour le contact alimentaire.
  • Idéal pour équiper les chambres froides des zones de préparation.
  • Capacité de charge à l'arrêt : 600 kg
  • Capacité de charge en mouvement : 400 kg
  • Stockage interdit sur les étagères : Les coussinets des palettes sont incompatibles avec les rails des rayonnages.
Spécification
Type de produit Palet Aero Tote
Couleur Noir
Certifications/Conformité Certifiée pour le contact alimentaire
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 120 mm
Hauteur (impériale) 4,7 in
Hauteur (métrique) 120 mm
Longueur (impériale) 23,6 in
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (impériale) 15,7 in
Largeur (métrique) 400 mm