Learn More
Testo™ Sonde de pénétration alimentaire
Spécification
Spécification
| Description | Sonde de pénétration alimentaire |
| À utiliser avec (équipement) | Testo 926, testo 735 |
| Type | Thermocouple type T |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la température centrale des aliments |
| Comprend | Câble fixe de 1,5 m |
| Longueur (métrique) | 114,3 mm |