Learn More
Gilac™ Récipients pour échantillons alimentaires avec couvercles
Code produit 17918531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
8 l
Quantité:
5/paquet
7/paquet
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
17918531 8 l 7/paquet 1 pièce
17958671 3 l 5/paquet 1 pièce
17958821 3 l 7/paquet 1 pièce
17948851 8 l 5/paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17918531 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G160480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.02€
    139.13€ / 1 pièces
    Économisez 68.89€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les récipients pour échantillons alimentaires avec couvercles sont spécialement conçus pour le stockage d'échantillons alimentaires conformes aux normes HACCP en restauration. Les taches ne partent pas, même en machine.
  • Lot de récipients pour échantillons alimentaires.
  • Conteneurs spécialement conçus pour le stockage d'échantillons alimentaires conformes aux normes HACCP en restauration.
  • Les taches ne partent pas, même en machine.
Spécification
Type de produit Conteneur de nourriture HACCP
Matériau PE-HD
Capacité (impériale) 2,1 gal.
Capacité (métrique) 8 l
Couleur Assortiment
Hauteur (impériale) 6,3 in
Hauteur (métrique) 160 mm
Longueur (impériale) 19,3 in
Longueur (métrique) 491 mm
Quantité 7/paquet
Largeur (impériale) 13,3 in
Largeur (métrique) 337 mm