Description
- Poignée ondulée
- Pointes dentelées
- Jetable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Forceps |
| Longueur (impériale) | 4,4 in |
| Longueur (métrique) | 111 mm |
| Matériau | Plastique |
| Comprend | Poignée ondulée |
| Quantité | 6 Pk. |
| Modèle | Haute précision |
| Type de pointe | Droit |