Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme pliée
Code produit 16399551 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
130 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16399551 160 mm 1 pièce
16379551 105 mm 1 pièce
16389551 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16399551 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53860104
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les forceps permettent un travail précis en laboratoire. Les pinces de laboratoire coudées conviennent à une utilisation en chimie, dans l'industrie pharmaceutique, en cosmétique et dans le secteur agroalimentaire.
  • Acier inox (1.4301)
  • Les extrémités pointues et cannelées garantissent un fonctionnement fiable avec des matériaux, des tissus ou des échantillons sensibles
  • Les cannelures sur la poignée assurent une préhension antidérapante des pinces brucelles en acier inox
  • Convient pour une utilisation en chimie, dans l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques et l'agroalimentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Forceps
Longueur (impériale) 6,30 in
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Acier inoxydable (1,4301)
À utiliser avec (application) Aliments
Nb par paquet 1
Modèle Étalon
Type de pointe Sharp