Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme droite
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Acier inox (1.4301)
- Les extrémités pointues avec une structure interne cannelée garantissent une manipulation fiable de différents échantillons
- La poignée cannelée offre une bonne préhension
- Convient pour une utilisation dans des travaux de précision en chimie, dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, et dans l'agroalimentaire.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Forceps |
| Longueur (impériale) | 4,13 in |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (1,4301) |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Nb par paquet | 1 |
| Quantité | 1 |
| Modèle | Étalon |
| Type de pointe | Pointu, droit |