Learn More
Buerkle™ Forceps à pointe tranchante en acier inox, de forme droite
Code produit 16329561 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
130 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
16329561 160 mm 1 pièce
16309561 105 mm 1 pièce
16319561 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16329561 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53860204
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les forceps sont idéaux pour une utilisation en laboratoire. Les extrémités pointues avec une structure interne cannelée garantissent une manipulation fiable de différents échantillons. La poignée cannelée offre une bonne préhension.
  • Acier inox (1.4301)
  • Les extrémités pointues avec une structure interne cannelée garantissent une manipulation fiable de différents échantillons
  • La poignée cannelée offre une bonne préhension
  • Convient pour une utilisation dans des travaux de précision en chimie, dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, et dans l'agroalimentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Forceps
Longueur (impériale) 6,30 in
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Acier inoxydable (1,4301)
À utiliser avec (application) Aliments
Nb par paquet 1
Modèle Étalon
Type de pointe Tranchant, droit