Learn More
Welch™ Kit adaptateur pour lyophilisateur 3
Code produit 10084924 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lyophilisateurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10084924 Lyophilisateurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10084924 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 330031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00€
    559.10€ / 1 pièces
    Économisez 205.90€
    26% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce kit d'adaptateurs est spécialement conçu pour être utilisé avec Welch™ Les lyophilisateurs servent à connecter différents types de verrerie de laboratoire au système de lyophilisation. Le kit 3 comprend différents adaptateurs et connecteurs et constitue un accessoire pratique pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité.
  • Permet de connecter différents types de verrerie de laboratoire au système de lyophilisation
  • Connexion : DN 16 KF
  • Comprend différents adaptateurs et connecteurs permettant une fixation facile des flacons, ampoules ou autres articles en verre.
  • Conception en PVC
  • Permet une lyophilisation efficace et contrôlée des échantillons
  • Améliore la polyvalence et la fonctionnalité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs