Learn More
Azpack™ Bouchons de lyophilisation
Code produit 10483274
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons en verre de 2 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10483274 Flacons en verre de 2 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10483274 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 10483274
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pousser pour l’enfoncer et tirer pour enlever le bouchon. Les bouchons de lyophilisation Azpack™ ne sont pas filetés et sont faits en caoutchouc robuste.
  • À utiliser avec des flacons de lyophilisation et d’injection
  • Bouchon poussoir non fileté
  • À utiliser avec un bouchon à vis en polypropylène approprié
Spécification
Matériau Caoutchouc de bromobutyle
Quantité Lot de 500
À utiliser avec (équipement) Flacons en verre de 2 ml
Diamètre (métrique) 13 mm