Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage
Code produit 10696335 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 tubes cryogéniques
81 tubes cryogéniques
Cryotubes
Flacons 1, 1,5, 2 mL
Tubes cryogéniques de 3 et 4 ml
Dimensions (L x l x H):
12,7 x 12,7 x 5 cm
12,7 x 12,7 x 8 cm
13,4 x 13,4 x 5,1 cm
13,4 x 13,4 x 8,0 cm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10696335 81 tubes cryogéniques 12,7 x 12,7 x 5 cm 1 pièce
18818481 Cryotubes 12,7 x 12,7 x 5 cm 12 pièces
11976924 Cryotubes 12,7 x 12,7 x 8 cm 12 pièces
11814560 81 tubes cryogéniques 12,7 x 12,7 x 8 cm 1 pièce
11349341 100 tubes cryogéniques 12,7 x 12,7 x 5 cm 1 pièce
13487248 Tubes cryogéniques de 3 et 4 ml 13,4 x 13,4 x 8,0 cm 1 pièce
13467248 Flacons 1, 1,5, 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm -
13457238 Flacons 1, 1,5, 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10696335 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 820002
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez toute une variété de flacons et tubes grâce à ces boîtes de stockage en carton à utiliser dans les congélateurs à ultra-basse température.
Stockez toute une variété de flacons et de tubes grâce aux boîtes de stockage Thermo Scientific™, à utiliser dans les congélateurs à ultra-basse température.
  • Boîtes en carton robustes et imperméabilisées avec couvercles pour le stockage des échantillons
  • Disponibles en hauteurs 5,1 et 7,6 cm (2 et 3 in.) avec bases carrées 13,3 x 13,3 cm (5,25 x 5,25 in.)
  • Séparateurs pour boîtes inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Carton dur
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
À utiliser avec (équipement) Congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific
Capacité 81 tubes cryogéniques
Comprend Séparateurs
Dimensions (L x l x H) 12,7 x 12,7 x 5 cm
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 12,7 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Poids (métrique) 0,99 kg