Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ F7
Code produit 15763245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rack de congélateur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15763245 Rack de congélateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15763245 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001022210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    183.00€ / 1 pièces
    Économisez 19.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
Étagère de congélation : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4), 53 mm, tiroir, acier inoxydable - Étagère pour boîtes de 53 mm - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Étagère à tiroir - Dimensions extérieures de l'étagère (P x l x H) [mm] : 563 x 140 x 231 (22,2 x 5,5 x 9,1 in) - Nombre maximal de boîtes par étagère : 16 (4 x 4) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 15 étagères), Premium U700 (max. 25 étagères), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ Série F570 (max. 25 racks), CryoCube Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4) - Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 240 boîtes), Premium U700 (max. 400 boîtes), HEF™ U410 (max. 240 boîtes), CryoCube™ Série F570 (max. 400 boîtes), CryoCube Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur