Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester mat cryogénique
Code produit 17821749 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,8 in
1,65 x 0,5 in
1 x 1,75 in
3,75 x 1,5 in
38,10 x 55,88 mm (l x H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Conditionnement:
140 pièces
180 pièces
360 pièces
80 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17821749 0,375 x 1,25 in BMP51;BMP53;M511;M510 360 pièces
17980730 0,6 x 1,8 in BMP41, BMP51, M511 180 pièces
17821779 1 x 1,75 in BMP51;BMP53;M511;M510 180 pièces
17960730 1,65 x 0,5 in BMP41, BMP51, M511 180 pièces
17861719 38,10 x 55,88 mm (l x H) BMP51;BMP53;M511;M510 140 pièces
17841799 3,75 x 1,5 in BMP51;BMP53;M511;M510 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17821749 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    86.43€ / 360 pièces
    Économisez 21.57€
    19% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Marquez en toute sécurité les surfaces planes de laboratoire dans des environnements d'azote liquide ou de congélation grâce au matériau d'étiquette en polyester durable B-490. Imprimez facilement presque partout avec un Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Conçu pour une utilisation en laboratoire sur des flacons en verre et en polypropylène, des centrifugeuses, des tubes à essai, des pailles et des lames.
  • Résiste aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes, y compris au stockage dans l'azote liquide
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une utilisation sur des surfaces planes congelées ou pour envelopper tubes et flacons avec un chevauchement de 3 mm (1/8 in).
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 360 Étiquette(s) / Boîte
Quantité 360
Dimensions (métrique) 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Plage de températures (impériale) -320 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -196 °C à 130 °C
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Épaisseur (métrique) 0.065 mm
Dimensions (L x l) 0,375 x 1,25 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 31.75 mm
Hauteur (impériale) 0,375 po.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-112-490