Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique ultra-minces
Code produit 17811749 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,375 x 1,25 in
0,5 x 1 in
0,5 x 0,5 in
12,70 x 41,91 mm (l x H)
1 x 1,75 in
22,86 mm (L) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diame)
22,86 mm (l) x 25,40 mm (H)
25 ft x 0,5 in
25,40 mm (L) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
31,75 mm (l) x 6,35 mm (H)
41,28 mm (L) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
180 pièces
200 pièces
220 pièces
240 pièces
360 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Format Conditionnement
17811749 25,40 mm (L) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 240 pièces
17891799 31,75 mm (l) x 6,35 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17990730 0,375 x 0,825 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 220 pièces
17861759 0,375 x 1,25 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 360 pièces
17920740 0,5 x 0,5 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 240 pièces
17891719 22,86 mm (L) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diame) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 240 pièces
17970730 0,5 x 1 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 180 pièces
17801729 41,28 mm (L) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 200 pièces
17851799 22,86 mm (l) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17950730 0,375 x 0,375 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 240 pièces
17881719 1 x 1,75 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17861749 12,70 x 41,91 mm (l x H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17980690 25 ft x 0,5 in BMP41, BMP51, M511 Continue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17811749 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    118.75€ / 240 pièces
    Économisez 39.25€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étiquetez les surfaces de laboratoire congelées incurvées, y compris les tubes, les flacons et les cryocanes, avec le matériau d'étiquette en polyester ultra-mince B-492. Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Étiqueteuse portable.
  • Idéal pour une utilisation en laboratoire sur des surfaces courbes, notamment les tubes à essai, les flacons et les pipettes à paille.
  • Résiste aux produits chimiques, à l'abrasion et aux températures extrêmes, y compris au stockage dans l'azote liquide
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une adhérence optimale sur des surfaces lisses et courbes telles que le verre et le polypropylène
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 240 jeux par boîte
Quantité 240
Dimensions (métrique) 25,40 mm (L) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Diamètre)
Plage de températures (impériale) -320 °F à 230 °F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Dimensions (L x l) 25,40 mm (L) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-120-492