Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique ultra-minces
Code produit 17861799 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,9 x 1 in
25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Conditionnement:
100 pièces
240 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17861799 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia) 240 pièces
17871799 1,9 x 1 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17861799 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    116.53€ / 240 pièces
    Économisez 36.47€
    23% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
FreezerBondz™ Les étiquettes en polyester cryogénique ultra-mince permettent l'étiquetage des surfaces de laboratoire congelées incurvées, y compris les tubes, les flacons et les cryocanes, avec le matériau d'étiquette en polyester B-492 ultra-mince.
  • Spécialisé : Idéal pour une utilisation en laboratoire sur des surfaces courbes, notamment les tubes à essai, les flacons et les pipettes à paille.
  • Durable : Résiste aux produits chimiques, à l'abrasion et aux températures extrêmes, y compris au stockage dans l'azote liquide
  • Adhésif : Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une adhérence optimale sur des surfaces lisses et courbes telles que le verre et le polypropylène.
  • Certifié conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (Réussi 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des matériaux, veuillez vous référer à la fiche technique (TDS).
Spécification
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Comprend Étiquette secondaire
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 240 jeux par boîte
Quantité 240
Dimensions (métrique) 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diamètre)
Plage de températures (impériale) -320 °F à 230 °F
Plage de températures (métrique) -196 °C à 110 °C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Dimensions (L x l) 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,375 po.
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-492