Learn More
Labconco FreeZone Déshydrateur lyophilisateur de table 4,5 L
Code produit 17920180 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Plage de températures (métrique):
-105°C
-84°C
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Plage de températures (métrique) Conditionnement
17920180 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -105°C 1 unité
17960190 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -84°C 1 unité
17940170 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -84°C 1 unité
17920140 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -105°C 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17920180 Fournisseur Labconco Code fournisseur 720402090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20930.00€
    16233.60€ / 1 pièces
    Économisez 4696.40€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les lyophilisateurs de paillasse sont conçus pour la lyophilisation de charges d'échantillons légères à modérées. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable contient 4,5 litres de glace avant dégivrage.
  • Le système de réfrigération sans HCFC/CFC refroidit le collecteur. 
  • Convient aux échantillons aqueux.
  • Lyo-Works™ Le  système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
  • Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser.
  • Restez connectés
  • Afficher des données d'échantillon en temps réel
  • Obtenez des résultats constants et de haute qualité
  • Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Type Sécheur de congélation pour plan de travail
Capacité (métrique) 4.5 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -105°C
Matériau Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V