Learn More
Fisherbrand™ Lame en verre sodocalcique à bord dépoli
Code produit 11844782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,1 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) unitSize
11844782 1,1 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11844782 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur BPB019
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Capable de porter des échantillons destinés à être observés avec un microscope. Les lames de microscope en verre dépoli Fisherbrand™ sont fabriquées en verre sodocalcique avec une marge dépolie.
  • Dimensions : environ 76 x 26 mm
  • Fournies par boîte de 50
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 90° ou bouchon brut
Frosted Marge
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1,1 mm
Revêtement Poli
Quantité 50/boîte