Learn More
Velp Scientifica™ Incubateur refroidi FTC 120
Product Code. 16515874 Shop All Velp Products
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tension Unit Size
16515874 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16515874 Supplier Velp Scientifica™ Supplier No. F10300305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1669.84€
    1600.00€ / 1 pièces
    Économisez 69.84€
    4% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
Incubateur réfrigéré de taille moyenne et à haute efficacité, spécialement conçu pour l'incubation d'unités de mesure de la DBO.
  • Échantillons incubés à la température standard de 20 °C.
  • Prises internes pour alimenter les appareils de mesure de la DBO.
  • Accepte 3 systèmes de capteurs BOD 6 ou 2 systèmes de capteurs BOD 10.
  • Température uniforme grâce à la ventilation forcée.
  • Affichage à 2 chiffres de la température interne.
  • Système de refroidissement écologique.
  • Faibles coûts d'exploitation.
Specifications
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Couleur Blanc
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 109 L
Matériau de la cuve Plastique
Éclairage Pas d’éclairage
Nbre d’étagères 2
Plage de températures (métrique) 20°C (constante)
Affichage Numérique, 2 chiffres
Nbre de portes 1
Stabilité de la température ±0,5°C
Garantie 25 mois
Longueur (métrique) 540 mm
Longueur (métrique) intérieure 460 mm
Largeur (impériale) 21,3 po
Largeur (métrique) 54 cm
Hauteur (impériale) 35,6 in
Hauteur (métrique) 905 mm
Hauteur (métrique) intérieure 760 mm
Profondeur (impériale) 21,7 po
Profondeur (métrique) 550 mm
Profondeur (métrique) intérieure 340 mm
Poids (impériale) 79,4 lb
Poids (métrique) 36 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 120 W
Fréquence 50/60 Hz