Description
L’entonnoir de sécurité ARNOLD V2.0 avec couvercle et clapet à bille est disponible pour différents filetages de récipient. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n’a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l’entonnoir.
- Deux dispositifs de sécurité empêchent les fuites de gaz toxiques ou explosifs : une bille intégrée au fond de l’entonnoir et un joint d’étanchéité incorporé au couvercle articulé.
- Fabriqué en PEHD de haute qualité pour une stabilité et une durabilité maximales
- Couvercle à charnière avec bague d’étanchéité pour fermeture lorsque l’entonnoir n’est pas utilisé
- Tamis optimisé pour la capture de particules plus grosses et le dépôt de flacons de laboratoire
- Protection contre les éclaboussures améliorée avec canaux d’air intégrés pour empêcher la formation de bulles
- Clapet à bille avec mécanisme d’ouverture automatique pendant le remplissage
- Lance de sécurité rétractable individuelle pour une élimination propre des déchets liquides
- Tous les composants essentiels sont amovibles pour faciliter le nettoyage
Specifikationer
Specifikationer
| Diamètre (métrique) supérieur | 200 mm (entonnoir) |
| Capacité (métrique) | 1500 mL |
| Matériau | PE-HD |
| Hauteur (métrique) | 210 cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu, blanc |
| À utiliser avec (application) | Élimination en toute sécurité des déchets liquides et volatils |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients d’élimination |
| Comprend | Lance (220 mm), couvercle, vanne à bille, protection anti-éclaboussures, tamis amovible |
| Filetage (métrique) | S55 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?