Learn More
Descrizione
- Pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux
- Acier inox AISI 304 (1.4301)
- Un canal d’air sur le tube de décharge assure un flux complet, sans obstruction
- Selon le diamètre, cette aide au versement est adaptée aux applications de distribution, de petites quantités en laboratoire à de plus grandes en milieu industriel
- Les versions plus grandes de cet entonnoir sont dotées d’une poignée pour en faciliter la manipulation
Specifica
Specifica
| Diamètre (métrique) supérieur | 100 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 12 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Certifications/Conformité | Certificat de matériel |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Argenté |
| Description | Entonnoir |
| À utiliser avec (application) | Poudres à écoulement libre, liquides et milieux légèrement visqueux |
| Comprend | 1 Entonnoir |
| Quantité | 1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?