Learn More
Buerkle™ Entonnoir, acier inox
Code produit 16349571 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
15 mm
20 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Conditionnement
16349571 150 mm 12 mm 1 pièce
16329571 60 mm 15 mm 1 pièce
16339571 100 mm 12 mm 1 pièce
16329581 300 mm 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16349571 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96040005
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
L’entonnoir en acier inox peut être utilisé pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux. L’entonnoir en acier inox robuste peut être utilisé dans une grande variété d’applications.
  • Pour verser et transférer facilement des poudres libres, des liquides et des milieux légèrement visqueux
  • Acier inox AISI 304 (1.4301)
  • Un canal d’air sur le tube de décharge assure un flux complet, sans obstruction
  • Selon le diamètre, cette aide au versement est adaptée aux applications de distribution, de petites quantités en laboratoire à de plus grandes en milieu industriel
  • Les versions plus grandes de cet entonnoir sont dotées d’une poignée pour en faciliter la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 150 mm
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Matériau Acier inoxydable
Certifications/Conformité Certificat de matériel
Autoclavable Autoclavables
Couleur Argenté
Description Entonnoir
À utiliser avec (application) Poudres à écoulement libre, liquides et milieux légèrement visqueux
Comprend 1 Entonnoir
Quantité 1
Diamètre (impériale) supérieur 5.91 in.
Type de produit Entonnoir