Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs avec cône NS
Code produit. 10386161
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
45mm
55mm
70mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10386161
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05321001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sûrs des produits chimiques en laboratoire. Les entonnoirs Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Entonnoir d’addition solide avec angle à 60°
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec cône NS, précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 45mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Entonnoir de coulée solide