Learn More
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
92.10€ - 619.00€
Identifiants chimiques
CAS 13450-91-4
Formule moléculaire GaI3
Poids moléculaire (g/mol) 450.436
Numéro MDL MFCD00016107
Clé InChI DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 83478
Nom IUPAC triiodogallane
SMILES [Ga](I)(I)I
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15457415
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.03
1g
92.10€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15467415
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.06
5g
183.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15477415
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.14
25g
619.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Spécification
Identifiants chimiques
13450-91-4
450.436
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
83478
[Ga](I)(I)I
GaI3
MFCD00016107
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
triiodogallane
Spécification
Gallium(III) iodide
13450-91-4
GaI3
UN3260
Decomposes in water.
[Ga](I)(I)I
450.436
450.43
Ampule
4.15 g/mL
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00016107
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
triiodogallane
83478
99.999%
Light and moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H314-H318-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-611-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen