Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tige de support en acier galvanisé pour base de support
Code produit 10638752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
550 mm
600 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10638752 550 mm 1 pièce
10211831 600 mm 1 pièce
10232911 750 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10638752 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.20€
    7.25€ / 1 pièces
    Économisez 0.95€
    11% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Soutenez les bases de vos supports de laboratoire M10 avec Usbeck Laborgeraete™ Tige de support en acier galvanisé pour base de support. La tige a un diamètre intérieur de 12 mm.
  • Acier zingué
  • Fileté M 10
  • Ø12 mm
Spécification
Matériau Acier galvanisé
Longueur (métrique) 550 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Type de produit Tige-support
À utiliser avec (équipement) Socle M10
Quantité 1 de chaque