Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage anti-rayonnement
Code produit 12337137 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12337137 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12337137
Expédition estimée: 31-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour la protection contre les rayonnements bêta ou gamma, ces boîtes de anti-rayonnement gamma Midi Duo avec couvercle à charnière et couvercles pivotants centraux sont utilisées dans de nombreux environnements de recherche, scientifiques et autre
  • Boîte Pig-Pen anti-rayonnnement gamma Midi Duo 2 7 x 10 x 6 cm
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables contenant des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon
  • La gamme de bacs au sol et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également fournie
  • Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
À utiliser avec (application) Pour conserver les microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
Hauteur (métrique) 60 mm
Capacité Microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, flacons universels, cryotubes et tubes Falcon
Type de produit Boîte de stockage anti-rayonnement