Learn More
R&L Enterprises™ Support de montage sur paillasse pour bouteille de gaz
Code produit 10545784 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouteilles jusqu’à 230 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10545784 Bouteilles jusqu’à 230 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10545784
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduit les risques d’accidents impliquant les chutes de bouteilles de gaz et l’échappement de gaz, jusqu’à 286 mm de diamètre. Les supports de montage sur paillasse pour bouteille de gaz R&L Enterprises™ sont livrés avec les instructions de mont
  • Comprend deux pinces à vis et deux trous pour la fixation permanente
  • Support en métal lourd avec sangle et boucle anti-incendie
  • Fixé de façon permanente ou temporaire sur un bord de paillasse d’une épaisseur maximale de 70 mm
  • <
Spécification
Type de produit Montage sur paillasse du support pour bouteille de gaz
À utiliser avec (équipement) Bouteilles jusqu’à 230 mm de diamètre