Learn More
R&L Enterprises™ Support de montage mural pour bouteille de gaz
Code produit 12995961 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouteilles jusqu’à 230 mm de diamètre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
12995961 Bouteilles jusqu’à 230 mm de diamètre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12995961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.70€
    39.93€ / 1 pièces
    Économisez 23.77€
    37% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Maintiennent les bouteilles fermement et en toute sécurité en position verticale dans le laboratoire. Les supports de montage mural pour bouteille de gaz R&L Enterprises™ sont composés d’un support en acier courbé revêtu de nylon.
  • Avec chaîne en plaqué
  • Convient à une utilisation avec des bouteilles de gaz allant jusqu’à 230 mm de diamètre
Spécification
Type de produit Fixation murale du support pour bouteille de gaz
À utiliser avec (équipement) Bouteilles jusqu’à 230 mm de diamètre