Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Description | Électrode de pH avec corps en époxy antichoc spécial pour solution aqueuse. |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type | pHast Temp |
| Comprend | Connecteur BNC |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Modèle | pH gélifié |
| Plage de pH | 0 à 13 |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |