Learn More
Fisherbrand™ Électrodes pH, corps en époxy gélifié
Code produit 11776348 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11776348 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11776348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.68€
    65.96€ / 1 pièces
    Économisez 22.72€
    25% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette électrode de pH gélifiée est idéale pour les mesures à haute ou basse température, de -5 à 100°C ou pendant des variations rapides de température.
  • Électrode standard
  • Électrode de pH avec un corps en époxy gélifié
  • Recommandé pour les mesures à haute ou basse température (–5 à 100°C) ou pendant une variation rapide de température
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Étalons
À utiliser avec (application) Recommandé pour les mesures à haute ou basse température (–5 à 100°C) ou pendant une variation rapide de température
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Modèle pH gélifié
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C