Learn More
Corning™ Couvercles pour microplaques d’essai biologique général
Code produit 10157051 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaques à 96 puits uniquement (sans bloc de 2 ml)
Plaque 96 puits
Plaque à 96/384 puits, demi-surface
Toutes les microplaques
Nbre par carton:
25
50
100
Matériau:
Acétate
Polystyrène
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Nbre par carton Matériau Conditionnement
10157051 Toutes les microplaques 100 Polystyrène 100 pièces
10330652 Plaque à 96/384 puits, demi-surface 25 Polystyrène 50 pièces
10689321 Microplaques à 96 puits uniquement (sans bloc de 2 ml) 50 Polystyrène 50 pièces
10668581 Microplaques à 96 puits uniquement (sans bloc de 2 ml) 100 Polystyrène 100 pièces
10402751 Plaque 96 puits 100 Acétate 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10157051 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.94€
    290.30€ / 100 pièces
    Économisez 33.64€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriqués en PS rigide pour une visibilité et une résistance maximales. Les couvercles pour microplaques d’essai biologique général Corning™ sont disponibles en divers types et styles.
  • Sauf indication contraire, tous les couvercles sont en polystyrène rigide.
  • Tous les couvercles présentent une encoche d’angle sur le coin A1 (sauf indication contraire) de façon à correspondre aux encoches d’angle présentes sur toutes les microplaques Corning™.
  • Le couvercle universel sans encoche d’angle (réf. catalogue 3098) n’a pas besoin d’être orienté dans une direction particulière pour être placé sur les microplaques Corning. Le couvercle possède également une jupe plus courte que celle des couvercles standard.
  • Le couvercle universel noir (réf. catalogue 3935) convient aux dosages par fluorescence et autres dosages sensibles à la lumière.
  • Le couvercle en copolymère d’oléfine cyclique (COC) résistant au DMSO (réf. catalogue 3085) a une teinte ambrée pour les dosages sensibles à la lumière et est résistant au DMSO à 100 %.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Matériau Polystyrène
    Stérilité Stériles
    Nbre par carton 100
    Nb par paquet 25
    Type de produit Couvercle universel
    Plate Compatibility Toutes les microplaques
    Coins entaillés Non