Learn More
Alla France™ Densimètre à usage général
Code produit 11773193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,140 à 0,150 g/ml
0,150 à 0,160 g/ml
0,160 à 0,170 g/ml
0,170 à 0,180 g/ml
0,180 à 0,190 g/ml
0,600 à 0,700 g/ml
0,700 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,900 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,900 à 1,000 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,300 à 1,400 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
1,400 à 1,500 g/ml
1,500 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,700 g/ml
1,700 à 1,800 g/ml
Longueur (métrique):
250 mm
270 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Longueur (métrique) Conditionnement
11773193 1,600 à 1,700 g/ml 300 mm 1 pièce
11763183 0,700 à 0,800 g/ml 300 mm -
11783183 0,900 à 1,000 g/ml 300 mm 1 pièce
11753193 1,400 à 1,500 g/ml 300 mm 1 pièce
11743193 1,300 à 1,400 g/ml 300 mm 1 pièce
11763193 1,500 à 1,600 g/ml 300 mm 1 pièce
11783193 1,700 à 1,800 g/ml 300 mm 1 pièce
11783413 0,600 à 0,700 g/ml 250 mm 1 pièce
11793413 0,700 à 0,800 g/ml 250 mm 1 pièce
11703423 0,800 à 0,900 g/ml 250 mm 1 pièce
11763423 0,140 à 0,150 g/ml 250 mm 1 pièce
11793423 0,170 à 0,180 g/ml 250 mm 1 pièce
11773423 0,150 à 0,160 g/ml 250 mm 1 pièce
11783423 0,160 à 0,170 g/ml 250 mm 1 pièce
11703433 0,180 à 0,190 g/ml 250 mm 1 pièce
11773433 0,900 à 0,950 g/ml 270 mm 1 pièce
11763433 0,850 à 0,900 g/ml 270 mm 1 pièce
11743443 1,050 à 1,100 g/ml 270 mm 1 pièce
11758083 1,200 à 1,250 g/ml 270 mm 1 pièce
11768083 1,250 à 1,300 g/ml 270 mm 1 pièce
11778083 1,300 à 1,350 g/ml 270 mm 1 pièce
11788083 1,350 à 1,400 g/ml 270 mm 1 pièce
11798083 1,400 à 1,450 g/ml 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 11773193 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 3010FG160/20qp
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Précision ±0,002 g/ml
Longueur (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation générale
Plage de densité relative 1,600 à 1,700 g/ml