Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage UKAS en 3 points
Code produit 17852988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-18°C à +110°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
Remplissage du thermomètre:
Alcool
Alcool rouge
Alcool vert
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15 cm
20,5 cm
30,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Remplissage du thermomètre Type d’immersion Longueur (métrique) Conditionnement
17852988 -10°C à +110°C Alcool rouge immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17842978 -10°C à +110°C Alcool vert immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17893018 -10°C à +50°C Alcool rouge Immersion totale 15 cm 1 pièce
17863008 -18°C à +110°C Alcool immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17823298 -20°C à +110°C Alcool immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17833048 -20°C à +150°C Alcool Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17803048 -10°C à +110°C Alcool vert Immersion totale 15 cm 1 pièce
17843048 -10°C à +150°C Alcool rouge immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17813018 -10°C à +110°C Alcool vert immersion partielle 20,5 cm 1 pièce
17833058 -10°C à +50°C Alcool rouge Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17893048 -10°C à +50°C Alcool rouge immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17823088 -100°C à +50°C Alcool rouge Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17803128 -20°C à +110°C Alcool Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17813128 -10°C à +110°C Alcool rouge Immersion totale 15 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17852988 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 44/403/0 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    136.13€ / 1 pièces
    Économisez 12.87€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètre de laboratoire à usage général, fourni avec certificat d'étalonnage.
  • thermomètre de laboratoire
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage
  • Embout anti-roulis
  • Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certifications/Conformité ISO 17025 UKAS
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 30,5 cm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool rouge
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (impériale) 14° à 230°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Précision ±0,5 °C à 35 °C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm
Largeur (métrique) 1.2 cm