Learn More
3M™ Ruban de masquage à usage général 201E
Code produit 17833256 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 m x 24 mm
50 m x 48 mm
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17833256 50 m x 24 mm 36 pièces
17843256 50 m x 48 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17833256 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100195952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    83.72€ / 36 pièces
    Économisez 15.28€
    15% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le 3M™ Le ruban de masquage à usage général 201E est un ruban de masquage de qualité supérieure utilisé pour le masquage de peinture à court terme, la fixation, le regroupement, le maintien, l'étanchéité et d'autres applications jusqu'à une température de 80 °C pendant une heure.
  • Ce ruban est conçu pour une utilisation générale dans les applications industrielles nécessitant une légère résistance à la température et à l'eau, comme le masquage et l'étanchéité de peinture à court terme.
  • Elle offre une bonne adhérence instantanée et une excellente tenue, empêchant le décollement ou le recourbement.
  • Son support en papier crépon offre une conformabilité qui garantit son intégrité même lorsqu'il est moulé autour d'angles.
  • Sa bonne résistance aux solvants et à l'humidité contribue à empêcher la peinture de traverser le support et permet d'obtenir des lignes de peinture nettes grâce à sa facilité de retrait en une seule pièce, sans laisser de résidus sur la plupart des surfaces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Beige
Matériau Papier crépon
Type de produit Ruban de masquage
Dimensions (L x l) 50 m x 24 mm