Learn More
Globe Scientific Tubes centrifugeuses polypropylène polyvalents
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Les tubes stériles sont attachés par un bouchon à vis bleu
- Les graduations imprimées en noir par incréments de 0,5 mL
- Espace d’écriture imprimé en blanc
- Autoclavable (sans bouchons)
- Vitesse de rotation : 8500 RCF
- Plage de température : -40 °C à +80 °C
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | Sachet |
| Quantité | 500/Cs. |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable (sans capuchon) |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |