Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Stackable Combo Refrigerator and Freezer
GREENER_CHOICE
Code produit 31740931 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Modèle de porte:
Solid
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte unitSize
31740931 Solid 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31740931
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting on glass door models
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Stacking Kit accessory required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Combo Refrigerator and Freezer
Capacité (impériale) du congélateur 3 cu. ft.
Capacité (impériale) du réfrigérateur 3 cu. ft.
Capacity (Metric) Freezer 77 L
Capacity (Metric) Refrigerator 77 L
Plage de températures (congélateur) -15°C to -25°C
Plage de températures (réfrigérateur) 1°C to 10°C
Température (point de consigne) -20°C to +5°C
Modèle de porte Solid
No. of Doors 2
Door Material Glass/Solid
Étagères 4
Compresseur Hermetic
Dégivrage Automatic
Options de surveillance Alarm
Sécurité d’accès Key Lock
Réfrigérant R600a
Matériau de la hotte Scratch-resistant Painted Steel
Finition externe White-coated Steel
Certifications/Conformité CE
Modèle Stackable Combo
Affichage Digital
Ports 2 Rear Access Ports
Garantie 2 Years Parts/Labor
Dimensions (P x l x H) extérieures 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm) x 2
Dimensions (P x l x H) intérieures 19.3 x 19 x 24.4 in. (49 x 48.3 x 62 cm) x 2
Type de bouchon EU
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz