Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH à usage général avec connecteur DIN
Code produit 11739798 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11739798 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739798
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrode de pH en verre à usage général avec fiche DIN, idéale pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Câble d’électrode de pH de 1 m avec corps en verre DIN
  • 12 mm x 120 mm (I x L)
  • Électrode pH à usage général avec connecteur DIN
  • Électrode de pH en verre, usage général en laboratoire
  • Électrolyte KCI 4M + AgCl
Spécification
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Étalons
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Matériau Verre
Modèle Usage général
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C