Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre Visible GENESYS™ 30
Code produit 15531182 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15531182 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15531182 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840277300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4405.00€
    3525.00€ / 1 pièces
    Économisez 880.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Exécutez des analyses à la fois basiques et complexes grâce au spectrophotomètre Visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30, une solution intuitive et fiable pour la formation ou pour le laboratoire.
Bénéficiez d’une haute précision et d’une fonctionnalité dans un spectrophotomètre visible simple et pourtant sophistiqué. Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible réalise des analyses à la fois simples et complexes pour un usage pédagogique ou industriel. Sa conception intuitive permet aux étudiants et aux enseignants de se concentrer sur des données et des concepts scientifiques plutôt que sur l’apprentissage de l’utilisation de l’instrument. Dans le laboratoire, des techniciens de tous niveaux travaillant sur les applications AQ/CQ de routine peuvent obtenir facilement des résultats fiables pour confirmer la qualité ou pour renseigner les étapes suivantes. Les résultats peuvent rapidement être rapportés sous la forme de données numériques ou imprimées.
Le spectrophotomètre visible GENESYS 30 vous apporte une conception intuitive, un écran couleur haute définition, des mesures rapides et précises et un rapport pratique sur les données.  C’est l’instrument idéal pour tout utilisateur, étudiant débutant ou associé de laboratoire expérimenté.
Caractéristiques du produit :
  • Tout nouveau design industriel pour une meilleure utilisation
  • Écran couleur 5 po haute définition avec clavier à bouton-poussoir caoutchouté pour faciliter la navigation 
  • Mesure simple des cellules avec revêtement amovible et lavable du compartiment à échantillons 
  • Porte-cuves pour types de cellules standard dont les tubes à essai
  • Nouvelle interface utilisateur du logiciel intégré ; Le logiciel pour PC Thermo Scientific™ VISIONlite est en option. 
    • Données disponibles partout où vous le souhaitez. 
    • Exportation des données USB dans un format texte facile à lire et à traiter
  • Excellente imprimante thermique à clipser 
  • Garantie de trois ans et assistance technique qualifiée 
Avantages du formateur : 
  • répond aux exigences requises pour :
  • Longueur d’onde simple
  • Balayage
  • Loi de Beer
  • Colorimétrie / analyse colorimétrique
  • Analyse quantitative
Avantages pour le laboratoire associé : 
  • une meilleure confiance dans les données avec la quantification à 6 points et le mode de concentration 
  • Plusieurs choix de langues locales 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base < 0,003 A, 325 à 1 000 nm, lissé
Compartiments Accès par le haut, l’avant ou le côté
Capable d’accueillir des cuves à longueur de trajet jusqu’à 100 mm
Accessoire disponible pour les tubes à essai jusqu’à 25 mm de diamètre et 150 mm de hauteur
Revêtement de compartiment à échantillons a
Raccordements USB-A, USB-B
Description Spectrophotomètre GENESYS 30 VIS avec câble d’alimentation EU
Type de détecteur Photodiode en silicone
Affichage 5 in Écran couleur 32 bits, 800 x 480 pixels
Dimensions (L x l x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, russe, chinois, japonais, coréen, thaï, arabe, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Arabic
Gamme de produits GENESYS 30
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre visible
Wavelength Range 325 à 1 100 nm
Dérive < 0,002 A/h (À 500 nm après 2 h de préchauffage.) Généralement <0,004 A/h après 1 h de préchauffage
Alimentation électrique Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/250 V, 50/60 Hz
Clavier 23 touches tactiles en caoutchouc avec clavier numérique
Durée de vie de la lampe 1 000 h
Bruit
≤ 0,001 A à 0 A
≤ 0,001 A à 1 A
≤ 0,002 A à 2 A
RMS à 500 nm. 60 mesures consécutives
Conception optique Mono faisceau
Précision photométrique ±0,002 A (0 à 0,3 A), 0,5 % de la mesure ABS (0,301 A à 2,5 A)
Affichage photométrique -3 A à +3 A, 0 à 200 000 %T, 0 à 9 999 999 C
Gamme photométrique -3A à +3A
Répétabilité photométrique ±0,002 A
Mesuré à 1,0 A à 546 nm
Type de prise Prise EU
Imprimante incluse Accessoire pour imprimante thermique avec largeur de papier de 80 mm
Vitesse de balayage Automatique, jusqu’à 1200 nm/min
Lumière parasite < 0,1 %T à 340 nm et 400 nm
Mesuré avec des filtres de coupure en verre ou du NaNO2 à 340 nm
Garantie Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 1 nm
Répétabilité en longueur d’onde < ±1 nm
Poids (métrique) 7,5 kg